주요 문서
69528
Supelco
Bacosine
analytical standard
동의어(들):
(3α)-3-Hydroxylup-20(29)-en-27-oic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H48O3
CAS Number:
Molecular Weight:
456.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥95% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@@]3([C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-13-27(5)16-17-30(25(32)33)20(24(19)27)8-9-22-28(6)14-12-23(31)26(3,4)21(28)11-15-29(22,30)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
InChI key
CLOUCVRNYSHRCF-CHVGUTEKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)