주요 문서
69246
Supelco
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN 14039 and ISO 16703
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
analytical standard
Quality Level
100
200
Agency
EN 14039
ISO 16703
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
density
0.686 g/mL at 20 °C
응용 분야
environmental
petroleum
형식
multi-component solution
분석 메모
Contains Mineral oil type A and B diluted with n-heptane; contains n-decane and n-tetracontane as internal standards.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (2012)