주요 문서
68931
Supelco
3-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers
analytical standard
동의어(들):
NOGE 3-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 3-Ring
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩1,990,009
₩1,990,009
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩1,990,009
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H30O6
CAS Number:
Molecular Weight:
474.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
₩1,990,009
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥90.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)