문서
68670
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
technical, ≥90% (GC)
동의어(들):
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5N(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
Beilstein:
507683
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
n20/D 1.583
bp
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI key
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)