주요 문서
68328
Supelco
16-O-Methylcafestol
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H30O3
CAS Number:
Molecular Weight:
330.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
68328 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤5.0% water (Karl Fischer)
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
neat
SMILES string
CO[C@]1(CO)C[C@@]23CCC4c5ccoc5CC[C@@]4(C)C2CCC1C3
InChI
1S/C21H30O3/c1-19-8-6-17-15(7-10-24-17)16(19)5-9-20-11-14(3-4-18(19)20)21(12-20,13-22)23-2/h7,10,14,16,18,22H,3-6,8-9,11-13H2,1-2H3/t14-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChI key
BDVVNPOGDNWUOI-GVOJMRIRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
16-O-Methylcafestol, a diterpene, is present as a major constituent in robusta coffee oil.[1][2]
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Diterpenes and diterpene esters in coffee
Kurzrock T and Speer.K
Food Reviews International, 17(4), 433-450 (2001)
Food Authentication
Ashrust.RP and Dennis.JM
Food Authentication (2013)