주요 문서
67139
Supelco
Maleic hydrazide
reference material
동의어(들):
1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Pyridazinediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.09
Beilstein:
112223
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
707 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
형식
neat
SMILES string
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
InChI key
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
572.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
300 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)