About This Item
6.83 psi ( 20 °C)
추천 제품
Grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
분석
≥99.8% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
1223 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
포함
~0.0025% amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
증발 잔류물
≤0.001%
투과
232 nm, ≥10%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≤98%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
용매 강도 ε (Al2O3)
0.42 (Lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV 흡수
λ: 232 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.31
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.01
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터