주요 문서
66411
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexanone
mixture of isomers, ≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (GC)
구성
3-methylcyclohexanone, ~70%
4-methylcyclohexanone, ~30%
refractive index
n20/D 1.446
bp
167-169 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(=O)CC1.CC2CCCC(=O)C2.CC3CCCCC3=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)