주요 문서
63662
Supelco
trans-p-Menthan-8-ol
analytical standard
동의어(들):
trans-2-(4-Methylcyclohexyl)isopropanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
Beilstein:
1902273
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥98.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
87-89 °C/9.5 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-
InChI key
UODXCYZDMHPIJE-KYZUINATSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)