주요 문서
62303
Sigma-Aldrich
Lipase from Candida lipolytica
powder (fine), ≥5 U/g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
효소 위원회 번호:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
62303 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
fungus (Candida lipolytica)
Quality Level
양식
fibers
powder (fine)
특이 활성도
≥5 U/g
분자량
Mr ~26000
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
단위 정의
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyses 1 μmol of p-nitrophenyl butyrate per minute at 25 °C in 50 mM Tris-HCl buffer, at pH7.5, 10% acetonitrile.
기타 정보
For the biomodification of fats and oils[1]
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
N. Bati et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 61, 1743-1743 (1984)