주요 문서
61030BC
Millipore
GDS Poly IMS - Top STEC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩745,315
₩745,315
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩745,315
About This Item
UNSPSC 코드:
41106302
NACRES:
HA.03
₩745,315
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
추가 정보 요청
유통기한
6-12 mo.
Quality Level
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
BioControl GDS
저장 온도
2-8°C
적합성
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
일반 설명
Assurance® GDS Poly IMS - Top STEC contains a mixture of antibody-coated paramagnetic particles targeted against the Top 7 serogroups of Shiga Toxigenic E. coli (STEC).
애플리케이션
The reagent can be utilized to help confirm STEC positive samples by isolating organisms belonging to O-serogroups O103, O111, O121, O145, O26, O45 and O157 from the positive enrichment broth.
성분
One bottle, 2.4 mL
검사법
PCR
법적 정보
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.