material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
품질
with fluorescent indicator 254 nm
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 20 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
10 cm × 20 cm
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
10 cm × 20 cm
입자 크기
8.0-12.0 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable