material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
품질
with fluorescent indicator 254 nm
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 50 plates
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
5 cm × 10 cm
레이어 두께
250 μm
플레이트 길이 × 너비
5 cm × 10 cm
입자 크기
8.0-12.0 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터