추천 제품
분석
≥99.0% (NT)
pH
~7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
183 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.