문서
570753
Sigma-Aldrich
Dibenzo[f,h]quinoline
동의어(들):
1-Aza-triphenylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
229.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
형태
solid
mp
184.0-185.9 °C (lit.)
λmax
257 nm in chloroform
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ncccc24
InChI
1S/C17H11N/c1-2-7-14-12(6-1)13-8-3-4-9-15(13)17-16(14)10-5-11-18-17/h1-11H
InChI key
RIYPENPUNLHEBK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used in the preparation of near infrared luminescent metal (Yb3+, Nd3+, Er3+) azatriphenylene complexes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)