주요 문서
56681
Supelco
Hydrocarbon Kit acc. to DIN EN 14039/ISO 16703
동의어(들):
Alkane content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩1,325,692
₩1,325,692
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩1,325,692
About This Item
UNSPSC 코드:
41113319
NACRES:
NA.21
₩1,325,692
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Agency
DIN
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
관련 카테고리
애플리케이션
The hydrocarbon kit is intended to be used for the determination of hydrocarbons in solid waste, within a boiling point range of 175 °C to 525 °C, by gas chromatography and in accordance with DIN EN 14039 and ISO 16703. The hydrocarbons include n-alkanes from C10H22 to C40H82, isoalkanes, cycloalkanes, alkyl benzenes, alkyl napthalenes, and polycyclic aromatic compounds.
성분
kit contains:
mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
alkane standard solution
heptane
standard solution for the determination of the retention time
Florisil® tubes
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
24.8 °F
Flash Point (°C)
-4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
프로토콜
Special mineral oil standard mixtures are gravimetrically produced for calibration.