주요 문서
55369
Supelco
Allyl isovalerate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.413-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
CC(C)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
HOMAGVUCNZNWBC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)