주요 문서
55188
Supelco
Sodium (R)-β-hydroxyisobutyrate
analytical standard
동의어(들):
(R)-β-Hydroxyisobutyric acid sodium salt, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, R-HIBA, R-β-HIBA-Na, Sodium (R)-3-hydroxy-2-methylpropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.0%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤5.0% water (cal. from elemental analysis)
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
InChI key
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)