51832
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
동의어(들):
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
anionic
Quality Level
분석
≥99.0% (T)
양식
solid
품질
LiChropur™
분자량
220.26 g/mol
기술
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV 흡수
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
적합성
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable