주요 문서
51795
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 2000 μS/cm at 25 °C
동의어(들):
Conductivity calibration standard solution (1980-2020 μS/cm at 25 °C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩344,593
₩344,593
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩344,593
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩344,593
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
≤2.5% KCl (T)
전도도
1980-2020 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 25 °C
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Conductivity calibration standard solution for monitoring and checking conductivity measurements.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)