50655
Glyoxal trimer dihydrate
동의어(들):
Ethanedial trimer dihydrate, Hexahydro[1,4]dioxino[2,3-b]-1,4-dioxin-2,3,6,7-tetrol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(HC(O)C(O)H)3 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
210.14
Beilstein:
3542160
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
추천 제품
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC1OC2OC(O)C(O)OC2OC1O
InChI
1S/C6H10O8/c7-1-2(8)12-6-5(11-1)13-3(9)4(10)14-6/h1-10H
InChI key
BDSPTFQIOAEIII-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant involved in the synthesis of:
- Aza-analogs of 1,4-naphthoquinones as effectors of plasmodial thioredoxin and glutathione reductase
- Substituted side-bridged cyclam derivatives
- Furandicarboxylic acid di-methyl ester derivatives
기타 정보
This form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>239.0 °F
Flash Point (°C)
> 115 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.