추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.52 (vs air)
vapor pressure
2.3 mmHg ( 39 °C)
분석
≥98.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9.7 %
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452-1.454
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터