주요 문서
47717
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
technical, ≥90% (HPLC)
동의어(들):
Methyl benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl terephthalaldehydate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOC6H4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
Beilstein:
775895
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
technical
분석
≥90% (HPLC)
bp
265 °C (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
59-63 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)