추천 제품
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
Quality Level
설명
Metals basis purity
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99.5% trace metals basis
양식
powder
autoignition temp.
950 °F
반응 적합성
reagent type: reductant
저항도
4.46 μΩ-cm, 20°C
입자 크기
−325 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
It can also be used to catalyze Pinacol coupling,[5] Reformatsky reaction[6] and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).[7]
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
문서
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids