주요 문서
46305
Supelco
Gentamicin sulfate salt hydrate
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
Gentamycin sulfate salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩147,074
₩147,074
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩147,074
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
eCl@ss:
42020823
NACRES:
NA.24
₩147,074
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Chemical structure: aminoglycoside
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the molecular weight of this compound?
    1 답변
    1. The molecular weight of this hydrated gentamycin sulfate has not been determined. Gentamycin is a mixture of 3 major forms designated as C1, C1a, and C2. The published molecular weight and molecular formula of each is as follows:
      Molecular Weight (free base) & Formula
      Gentamicin C1 = 477.6, C21H43N5O7
      Gentamicin C2 = 463.6, C20H41N5O7
      Gentamicin C1a = 449.5, C19H39N5O7