추천 제품
Grade
analytical standard
분석
98-100%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
30.2 °F
Flash Point (°C)
-1 °C