추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CCNc1nc(O)nc(NC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C9H17N5O/c1-5-10-6-11-7(13-8(15)12-6)14-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H3,10,11,12,13,14,15)
InChI key
OYTCZOJKXCTBHG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Terbutylazine-2-hydroxy is a metabolite of triazine herbicide. It is used for the pre- and posr-emergence control of annual weeds, perennial weeds, grasses, and broadleaf weeds in agricultural crops.[1]
애플리케이션
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터