주요 문서
45734
Supelco
2,3-Dichloropropionanilide
PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9Cl2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
218.08
Beilstein:
2721087
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
ClCC(Cl)C(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl2NO/c10-6-8(11)9(13)12-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13)
InChI key
TZDRAQXFGLPUPV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)