주요 문서
44201
Sigma-Aldrich
Dimethyldodecylethylammonium hydroxide solution
purum, ~1.0 M in methanol
동의어(들):
Dodecyldimethylethylammonium hydroxide, Dodecylethyldimethylammonium hydroxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11N(CH3)2(C2H5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
259.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12190000
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum
농도
~1.0 M in methanol
불순물
≤0.01% halides (as bromide)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[OH-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)