추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
Agency
ASTM® D6584
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.474
bp
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
SMILES string
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
InChI key
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
370.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
188 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터