콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

41575

Sigma-Aldrich

1-(Dimethylsilyl)-2-phenylacetylene

purum, ≥97.0% (GC)

동의어(들):

Dimethyl(phenylethynyl)silane

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

Linear Formula:
C6H5C≡CSiH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.29
Beilstein:
5922782
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음

grade

purum

분석

≥97.0% (GC)

refractive index

n20/D 1.544 (lit.)
n20/D 1.545

bp

33-34 °C/0.33 mmHg (lit.)

density

0.906 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[H][Si](C)(C)C#Cc1ccccc1

InChI

1S/C10H12Si/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,1-2H3

InChI key

JPQVPTPDZWZPQT-UHFFFAOYSA-N

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.