주요 문서
40426
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~3.4 mmol/g Cl loading
동의어(들):
Merrifield resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
라벨링 범위
~3.4 mmol/g Cl loading
Matrix
(crosslinked with 2% DVB)
입자 크기
200-400 mesh
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)