40262
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal
for esterification of fatty acids, ≥98.0%
동의어(들):
1,1-Dibutoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibutoxytrimethylamine
About This Item
분석
≥98.0%
품질
for esterification of fatty acids
refractive index
n20/D 1.417
bp
93 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(OCCCC)N(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-5-7-9-13-11(12(3)4)14-10-8-6-2/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI key
GSFFXKGTGPMVLM-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)