Key Documents
37215
Supelco
Potassium Iodide Starch Paper
Box with 200 strips 20 x 70 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113319
NACRES:
NA.21
설명
semi-quantitative
반응 적합성
reagent type: oxidant
응용 분야
environmental
food and beverages
general analytical
검출 방법
colorimetric
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Satoshi Uchiyama et al.
International journal of pharmaceutics, 554, 81-86 (2018-11-06)
Staphylococcus aureus, a leading cause of serious human infections in both healthcare and community settings, is increasingly difficult to control due to expanding resistance to multiple antibiotic classes. Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strains have disseminated on a global scale and