문서
371823
Sigma-Aldrich
Styryl 7
Dye content 95 %
동의어(들):
2-(4-[Dimethylaminophenyl]-1,3-butadienyl)-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate salt, 2-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H30N2O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
506.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 95%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
λmax
565 nm
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[n+]2c(\C=C\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)sc4ccccc24
애플리케이션
Suitable as a laser dye
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)