37077
Pyribenzoxim
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
Benzophenone O-[2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy)benzoyl]oxime, Diphenylmethanone O-[2,6-bis[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]benzoyl]oxime
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)O\N=C(/c4ccccc4)c5ccccc5)n1
InChI
1S/C32H27N5O8/c1-39-24-18-25(40-2)34-31(33-24)43-22-16-11-17-23(44-32-35-26(41-3)19-27(36-32)42-4)28(22)30(38)45-37-29(20-12-7-5-8-13-20)21-14-9-6-10-15-21/h5-19H,1-4H3
InChI key
OVXMBIVWNJDDSM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.