주요 문서
37009
Supelco
Isouron
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
3-(5-tert-Butyl-3-isoxazolyl)-1,1-dimethylurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
211.26
Beilstein:
1078336
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=O)Nc1cc(on1)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)7-6-8(12-15-7)11-9(14)13(4)5/h6H,1-5H3,(H,11,12,14)
InChI key
JLLJHQLUZAKJFH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)