문서
36921
Supelco
1-Bromo-2-propanol
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
138.99
Beilstein:
1071195
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
설명
technical mixture
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
density
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
SMILES string
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
InChI key
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F
Flash Point (°C)
54 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)