추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
PESTANAL®
autoignition temp.
869 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
18.5 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터