주요 문서
35343
Supelco
Mabuterol-(tert-butyl-d9) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
1-(4-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylphenyl)-2-tert-butyl-d9-aminoethanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13D9H9ClF3N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
356.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
질량 이동
M+9
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H18ClF3N2O.ClH/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7;/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
MMCDXJOMPMIKGP-KYRNGWDOSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)