주요 문서
34855-M
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
suitable for HPLC, ≥99.7%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12
CAS Number:
Molecular Weight:
84.16
Beilstein:
1900225
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
80.7 °C (lit.)
vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
HPLC grade
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.7%
양식
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
증발 잔류물
≤0.0005%
투과
220 nm, ≥20%
230 nm, ≥50%
235 nm, ≥80%
255 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
0.780 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
UV 흡수
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 255 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Important notice
  • The article number 34855-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34855-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)