주요 문서
34760BC
Millipore
Assurance® GDS E. coli O157:H7 Positive Control
For use with Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq
동의어(들):
Positive Control for PCR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩197,722
₩197,722
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩197,722
About This Item
UNSPSC 코드:
41116135
NACRES:
NA.85
₩197,722
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
추가 정보 요청
제품명
GDS Positive Control for E. coli O157:H7, BioControl, For use with GDS E. coli O157:H7
Quality Level
양식
liquid
유통기한
12 mo.
포장
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
제조업체/상표
BioControl Systems 34760-250
저장 조건
(Tightly closed)
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
호환성
for use with BioControl GDS
저장 온도
2-8°C
적합성
Escherichia coli (O157:H7)
관련 카테고리
일반 설명
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used with the GDS E. coli O157:H7 Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic E. coli O157:H7 in foods, ingredients, and environmental samples.
애플리케이션
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used for confirmation of E.coli O157:H7 detection in Assurance® GDS assays.
성분
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
검사법
PCR
법적 정보
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)