주요 문서
34551
Supelco
Dichlorprop-isooctyl
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2,4-DP isooctyl ester, Dichlorprop-isooctyl ester, Isooctyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24Cl2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
347.28
EC Number:
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
InChI
1S/C17H24Cl2O3/c1-4-5-6-7-8-12(2)21-17(20)13(3)22-16-10-9-14(18)11-15(16)19/h9-13H,4-8H2,1-3H3
InChI key
RQRUQMZZBOQUNB-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)