주요 문서
34529
Supelco
Sulfisozole sodium
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
4-Amino-N-3-isoxazolylbenzenesulfonamide monosodium salt, 4-Amino-N-(isoxazol-3-yl)-N-sodiobenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N3NaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
261.23
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
제품 라인
VETRANAL®
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C9H8N3O3S.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-5-6-15-11-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
InChI key
ILJOTUZCTLKWTO-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)