주요 문서
34464
Supelco
Deterenol acetate
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
4-Hydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]benzenemethanol acetate salt, N-Isopropyloctopamine acetate salt, PI 39 acetate salt, Paraproterenol acetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17NO2 · C2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
255.31
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
응용 분야
clinical testing
형식
neat
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)