34341
Famphur
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
O-(4-Dimethylsulfamoylphenyl)-O,O-dimethyl-phosphorothioate, Famophos
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C10H16NO5PS2/c1-11(2)19(12,13)10-7-5-9(6-8-10)16-17(18,14-3)15-4/h5-8H,1-4H3
InChI key
JISACBWYRJHSMG-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터