주요 문서
34080
Supelco
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
purum p.a., for the determination of CN-, phenols, for the detection of phosphatase, ≥98.0% (AT)
동의어(들):
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2Br2ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
299.35
Beilstein:
2094249
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum p.a.
분석
≥98.0% (AT)
품질
for the detection of phosphatase
for the determination of CN-, phenols
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
75-84 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI key
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
주의사항
may discolor to orange-brown on storage
기타 정보
Reagent for the determination of phenols after TLC[1]; Determination of organophosphorus comp.[2]; Determination of cyanide[3]
픽토그램
Exploding BombExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G.G. Guilbault et al
Analytical Chemistry, 37, 1395-1395 (1965)
D. Svobodova et al.
Mikrochimica Acta, 251-251 (1977)
W. Funk et al.
J. Planar Chromatogr., 2, 285-285 (1989)