주요 문서
34008
Supelco
2-NP-AOZ-d4
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩991,046
₩991,046
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩991,046
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H5D4N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
239.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩991,046
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
InChI key
OHYXOGZWSSNLON-XMKBWRBRSA-N
애플리케이션
2-NP-AOZ-d4 may be used as an internal standard for the quantification and analysis of 5-(morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzyliden-amino)-2-oxazolidinone (2-NP-AOZ) in shrimp,[1] poultry meat,[2] fish,[2] honey[2] and milk[2] samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[1] and liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)