주요 문서
338516
Sigma-Aldrich
4-(Dibutylamino)benzaldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]2NC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
233.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
98%
양식
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCN(CCCC)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C15H23NO/c1-3-5-11-16(12-6-4-2)15-9-7-14(13-17)8-10-15/h7-10,13H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
VNWPLOWYHIDMEB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)