Key Documents
33515
Sigma-Aldrich
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine
≥98.0% (UV)
동의어(들):
(S)-2-Amino-6-diazo-5-oxocaproic acid, DON
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.15
Beilstein:
1725815
MDL number:
UNSPSC 코드:
51101500
분석
≥98.0% (UV)
mp
~145 °C (dec.)
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Chemical structure: amino acid derivatives
애플리케이션
Inhibits purine synthesis. An analogue of glutamine, inhibiting glutamine-requiring enzymes.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jun Zhao et al.
Cell metabolism, 31(5), 937-955 (2020-04-24)
Cell proliferation and inflammation are two metabolically demanding biological processes. How these competing processes are selectively executed in the same cell remains unknown. Here, we report that the enzyme carbamoyl-phosphate synthetase, aspartyl transcarbamoylase, and dihydroorotase (CAD) deamidates the RelA subunit